Przejdź do
1.28220
Zinc chloride
EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, JP, USP
Synonim(y):
Zinc chloride, Zinc dichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.30
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® API
form
powder
mp
287-304 °C
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[Zn+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
General description
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Zinc chloride is used in mouth hygiene, as trace element in clinical nutrition, insulin and infusion solutions. Zinc Chloride Emprove® API is manufactured according to ICH Q7 guidelines.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
172473631650-M746355
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, Ph. Eur., JP, USP
agency
USP
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
form
powder
form
crystalline
form
crystalline powder
form
powder, crystals or granules
product line
EMPROVE® API
product line
-
product line
-
product line
Redi-Dri
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
600
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc chloride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Powiązane treści
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
128220100104054839740725
128220802904054839740763