Merck
31650-M
Sigma-Aldrich
Zinc chloride
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%
Synonim(y):
Dichlorozinc
Wybierz wielkość
250 G
250,00 zł
1 KG
823,00 zł
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
250,00 zł
1 KG
823,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
ciśnienie pary
1 mmHg ( 428 °C)
Próba
≥98%
Formularz
crystalline powder
zanieczyszczenia
≤0.002% total nitrogen (N)
≤0.005% insoluble in HCl
≤1.2% oxide chloride (as ZnO)
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
mp
293 °C (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Chlorek cynku w połączeniu z chlorkiem 1-etylo-3-metyloimidazoliowym tworzy stopioną sól, która jest wykorzystywana w badaniach elektroosadzania cynku.[1]
Zastosowanie
Chlorek cynku może być stosowany jako katalizator w kondensacji Knoevenagela związków karbonylowych z aktywnymi odczynnikami zawierającymi grupę metylenową.[2] Może być stosowany do wytwarzania porowatych nanowłókien węglowych, przydatnych w produkcji wydajnych elektrod do superkondensatorów.[3] Może być stosowany jako katalizator w procesie wytwarzania poli(fumaranu propylenu).[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Albert K Shung et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 13(1), 95-108 (2002-05-11)
Diethyl fumarate and propylene glycol were reacted in the presence of a zinc chloride catalyst to synthesize poly(propylene fumarate) (PPF) over a period of 12 hours. The kinetics of the transesterification polymerization at 130 degrees C, 150 degrees C, and