Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 kg |
Informacje o tej pozycji
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.agency
USP
Quality Segment
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
autoignition temp.
1112 °F, 607 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 30 g/L in H2O)
pKa
4.76 (acetic acid)
bp
>400 °C (decomposition)
mp
>300 °C (dec.) (lit.), 324 °C (decomposition)
transition temp
flash point >250 °C
density
1.52 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule |
| agency USP | agency ChP, USP | agency USP/NF, meets USP testing specifications | agency traceable to NIST 3152a, traceable to USP 1613407 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| density 1.52 g/cm3 at 20 °C | density 1.52 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - |
| reg. compliance FCC | reg. compliance FCC | reg. compliance - | reg. compliance - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..