Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 369,00 zł | |
| 5 g | Przewidywany termin wysyłki08 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 863,00 zł | |
| 25 g | Sprawdź dostępność w koszyku | 3070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
description
Merck USA index - 14, 8468
Quality Level
assay
≥99% (cellulose acetate electrophoresis)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤5% moisture
solubility
aqueous buffer: 20 mg/mL, water: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable, ligand binding assay: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable, ligand binding assay: suitable, protein quantification: suitable |
| assay ≥99% (cellulose acetate electrophoresis) | assay ≥95% (cellulose acetate electrophoresis) | assay ≥99% (purity) | assay ≥99% (purity) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form solid | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities ≤5% moisture | impurities ≤0.02% fatty acids, ≤3% ash, ≤5% moisture | impurities Tested for IgG | impurities Tested for IgG |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| CDS021473-100MG | 04061829016586 |
| 12657-1GM | 07790788048013 |
| 12657-25GM | 07790788048020 |
| 12657-5GM | 07790788048037 |