Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 817,00 zł | |
| 100 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
description
Merck USA index - 14, 8468
Quality Level
assay
≥95% (cellulose acetate electrophoresis)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤0.02% fatty acids, ≤3% ash, ≤5% moisture
color
white to light yellow, light yellow to light brown
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- as a component of: blocking buffer immunoelectron microscopy (IEM) for various cells[3]
- mitochondrial isolation buffer (MIB) and mitochondria assay solution (MAS) to trap free fatty acids released during adipose tissue homogenization[4]
- blocking buffer for wholemount staining of the esophageal epithelium (EE) in immunofluorescence[5]
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (cellulose acetate electrophoresis) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay 24-32 mg/vial (biuret) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form lyophilized powder | form liquid |
| impurities ≤0.02% fatty acids, ≤5% moisture, ≤3% ash | impurities ≤0.02% fatty acids, ≤3.0% Ash, ≤5% moisture | impurities - | impurities - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
16HBE14o- ludzkie komórki nabłonka oskrzeli wykorzystywane do modelowania nabłonka oddechowego w badaniach nad mukowiscydozą, wirusową patologią płuc (SARS-CoV), astmą, POChP, skutkami palenia tytoniu i zanieczyszczenia powietrza. Zobacz ponad 5 tys. publikacji.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 126575-10GM | 07790788048044 |
| 126575-100GM | 04055977205923 |