Przejdź do
1.25142
Eshmuno® HCX Resin
RoboColumn Eshmuno® HCX, volume 0.6 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn Eshmuno® HCX, 0.6 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
8 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
1490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
material
polypropylene housing
product line
Eshmuno®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, 1000 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
volume
0.6 mL
matrix active group
Polyvinyl Ether
mean particle size
85 μm
capacity
~50 mL, resin binding capacity
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
separation technique
mixed mode
storage temp.
15-25°C
General description
5 x 30 mm
Features and Benefits
Eshmuno® HCX chromatography resin enables:
  • Greater capacity at high-salt concentrations
  • Superior productivity
  • Outstanding selectivity
  • Rigid base beads for easy packing
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Strong chemical stability
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.251721.251411.25171
ligand
(Sulfo + carboxy + phenyl)
ligand
(Sulfoisobutyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
(Sulfoisobutyl)
volume
0.6 mL
volume
0.6 mL
volume
0.6 mL
volume
0.2 mL
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
capacity
~50 mL, resin binding capacity
capacity
~70 mL, resin binding capacity
capacity
~150 mg, BSA binding capacity
capacity
~70 mL, resin binding capacity
separation technique
mixed mode
separation technique
-
separation technique
anion exchange
separation technique
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
125142000104027269303938