Przejdź do
1.25084
Fractogel® EMD TMAE (M)
RoboColumn Fractogel® TMAE (M), volume 0.2 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn Fractogel® TMAE (M), 0.2 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
8 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
material
polypropylene housing
product line
Fractogel®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, ~240 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 10 mm
volume
0.2 mL
matrix active group
Methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
application(s)
gene therapy
mAb
recombinant protein
separation technique
anion exchange
storage temp.
room temp
General description
5 x 10 mm
Features and Benefits
RoboColumn Fractogel® TMAE (M), 0.2 ml enables:
  • High protein loading conditions resulting in good selectivity and resolution with the tentacle technology
  • Excellent binding to large viruses at increased loading
  • Homogenous binding with high selectivity and purity
  • Reduce operating costs and resin replacement with enduring durability - allowing for multiple cycles of column regeneration and sanitization
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
125148-M1.250851.25149
volume
0.2 mL
volume
0.2 mL
volume
0.2 mL
volume
0.2 mL
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
(Carboxyethyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
iminodiacetic acid
separation technique
anion exchange
separation technique
-
separation technique
anion exchange
separation technique
affinity
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
capacity
~100 mg, BSA binding capacity
capacity
~100 mL, resin binding capacity
capacity
~180 mg, BSA binding capacity
capacity
~60 mL, resin binding capacity
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
125084000104027269303792