Kluczowe dokumenty
125148-M
Millipore
Fractogel® EMD COO- (M)
RoboColumn Fractogel® COO (M), volume 0.2 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn Fractogel® COO (M) 0.2ml
Wybierz wielkość
1 EA
1348,00 zł
1348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1348,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
1348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
(Carboxyethyl)
Poziom jakości
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
~300 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
5 mm × 10 mm
pojemność
0.2 mL
~100 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
40-90 μm
Zastosowanie
mAb
recombinant protein
vaccine development
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
5 x 10 mm
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany