Przejdź do
1.25081
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
MiniChrom Fractogel® SE Hicap (M), volume 5 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Column Fractogel® SE Hicap (M), 5 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
(Sulfoethyl)
material
polypropylene housing
product line
Fractogel®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, ~220 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 100 mm
volume
5 mL
matrix active group
Methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
~160 mL, resin binding capacity
application(s)
mAb
recombinant protein
vaccine development
separation technique
cation exchange
storage temp.
15-25°C
General description
8 x 100mm
Features and Benefits
MiniChrom Column Fractogel® SE Hicap (M), 5 ml features include:
  • Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.250701.250781.25060
ligand
(Sulfoethyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
ligand
-
volume
5 mL
volume
5 mL
volume
5 mL
volume
1 mL
capacity
~160 mL, resin binding capacity
capacity
~180 mg, BSA binding capacity
capacity
~150 mg, BSA binding capacity
capacity
-
form
prepacked column
form
prepacked column
form
-
form
prepacked column
separation technique
cation exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
-
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
polypropylene housing
material
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD SE Hicap (M)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
125081000104027269303761