Przejdź do
1.25051
Roztwór wzorcowy siarczanu
traceable to NIST, 125 mg/L SO42- in H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
247,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
traceable to NIST
Quality Segment
specific analyte(s)
sulfate
concentration
125 mg/L SO42- in H2O
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
biotechnology/fermenter
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
wastewater
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór wzorcowy siarczanu Spectroquant® to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Te roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod międzynarodowych norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Roztwór wzorcowy siarczanu może być użyty do sprawdzenia fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Features and Benefits
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Stężenie: 125 ± 6 mg/L SO4 wH2O
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.250521.250501.25053
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
biotechnology/fermenter
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
biotechnology/fermenter
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
application(s)
agriculture
biotechnology/fermenter
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
wastewater
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
agency
traceable to NIST
agency
traceable to NIST
agency
traceable to NIST
agency
traceable to NIST
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
specific analyte(s)
sulfate
specific analyte(s)
sulfate
specific analyte(s)
sulfate
specific analyte(s)
sulfate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy siarczanu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting
Produkty
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
125051010004027269226275