Przejdź do
1.25052
Roztwór wzorcowy siarczanu
traceable to NIST, 400 mg/L SO42- in H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
traceable to NIST
Quality Segment
specific analyte(s)
sulfate
concentration
400 mg/L SO42- in H2O
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
biotechnology/fermenter
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
wastewater
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór wzorcowy siarczanu Spectroquant® to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Te roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod międzynarodowych norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Roztwór wzorcowy siarczanu może być użyty do sprawdzenia fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Features and Benefits
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Stężenie: 400 ± 20 mg/L SO4 wH2O
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
125050125051125053
description
traceable to NIST, 400 mg/L SO42- in H2O
description
traceable to NIST, 40 mg/L SO42- in H2O
description
traceable to NIST, 125 mg/L SO42- in H2O
description
traceable to NIST, 800 mg/L SO42- in H2O
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
biotechnology/fermenter
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
application(s)
agriculture
biotechnology/fermenter
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
biotechnology/fermenter
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
mining
power plants
seawater
wastewater
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
agency
traceable to NIST
agency
traceable to NIST
agency
traceable to NIST
agency
traceable to NIST
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
concentration
400 mg/L SO42- in H2O
concentration
40 mg/L SO42- in H2O
concentration
125 mg/L SO42- in H2O
concentration
800 mg/L SO42- in H2O
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy siarczanu
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)