This standard contains total phosphorus in the form of phosphate ion (PO₄-P), dissolved in water as potassium phosphate monobasic (KH₂PO₄).
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 264,00 zł |
Informacje o tej pozycji
264,00 zł
agency
traceable to NIST
Quality Segment
specific analyte(s)
phosphorus
concentration
4.00 mg/L ( PO4-P in H2O)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
seawater
wastewater
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Te roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod norm międzynarodowych opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Features and Benefits
- Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
- Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
- Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
- Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
- Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| agency traceable to NIST | agency traceable to NIST | agency traceable to NIST | agency traceable to NIST |
| concentration 4.00 mg/L ( PO4-P in H2O) | concentration 15.0 mg/L (PO4-P in H2O) | concentration 0.400 mg/L ( PO4-P in H2O) | concentration 75.0 mg/L (PO4-P in H2O) |
| specific analyte(s) phosphorus | specific analyte(s) phosphorus | specific analyte(s) phosphorus | specific analyte(s) phosphorus |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosfor (całkowity) Roztwór wzorcowy
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Powiązane treści
Undisputed Accuracy for Your Quantitative ResultsDiluted ready-to-use andCertified Reference Materials forwater and wastewater analysis
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1250470100 | 04027269226237 |
-
What Phosphorus compounds are in this mix? It says total Phosphorus, so I am assuming it is a mix and not just ortho-P, but I cannot find the information.