Kluczowe dokumenty
1.25048
Supelco
Fosfor (całkowity) Roztwór wzorcowy
traceable to SRM from NIST 15.0 mg/L PO₄-P (total) in H₂O
Wybierz wielkość
100 ML
248,00 zł
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
248,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
agency
traceable to NIST
Poziom jakości
specyficzne anality
phosphorus
stężenie
15.0 mg/L (PO4-P in H2O)
metody
photometry: suitable
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Roztwór wzorcowy fosforu (całkowitego) Spectroquant® to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Te roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod norm międzynarodowych opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Zastosowanie
Roztwór wzorcowy fosforu (całkowitego) może być użyty do sprawdzenia fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Komentarz do analizy
Stężenie: 15,0 ± 0,4 mg/l PO4-P wH2O
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany