This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł |
Informacje o tej pozycji
233,00 zł
agency
traceable to NIST
Quality Level
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
concentration
1000 mg/L in H2O
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
disposal drainage water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
milk and dairy products
power plants
wastewater
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Te standardowe roztwory Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod międzynarodowych norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Application
Features and Benefits
- Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
- Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
- Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
- Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
- Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
- Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| application(s) agriculture | application(s) aquaculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| agency traceable to NIST | agency traceable to NIST | agency traceable to NIST | agency traceable to NIST |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| concentration 1000 mg/L in H2O | concentration 100 mg/L in H2O | concentration 50000 mg/L in H2O | concentration 8000 mg/L in H2O |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór standardowy ChZT
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Optimize measurement reliability with advanced analytical quality assurance and process control using Spectroquant®, MQuant®, TraceCERT®, and more.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1250320100 | 04027269226077 |
-
What's the shelf life of this material?