Przejdź do
124039
Inhibitor Akt X
InSolution, ≥97%
Synonim(y):
10-(4ʹ-(N,N-dietyloamino)butylo)-2-chlorofenoksazyna, HCl, 4-(2-chloro-10H-fenoksazyna-10-ylo)-N,N-dietylobutan-1-amina, HCl, 4-(2-chloro-10H-fenoksazyna-10-ylo)-N,N-dietylobutan-1-amina, HCl, 10-(4ʹ-(N,N-dietyloamino)butylo)-2-chlorofenoksazyna, HCl, InSolution Akt Inhibitor X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25ClN2O · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.88 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
liquid
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
810,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC2=C1OC3=C(N2CCCCN(CC)CC)C=CC=C3
InChI
1S/C20H25ClN2O.ClH/c1-3-22(4-2)13-7-8-14-23-17-9-5-6-10-19(17)24-20-12-11-16(21)15-18(20)23;/h5-6,9-12,15H,3-4,7-8,13-14H2,1-2H3;1H
InChI key
SVKSJUIYYCQZEC-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek, odwracalny i selektywny inhibitor fosforylacji Akt i jego aktywności kinazowej in vitro (całkowite zahamowanie <5 M) z minimalnym wpływem na PI 3-K, PDK1 lub SGK1. Wykazano, że hamuje wzrost linii komórkowych Rh (rhabdomyosarcoma) (IC50 = 2-5 M), hamuje stymulowaną przez IGF-I translokację jądrową Akt i zapobiega fosforylacji dalszych celów, mTOR, kinazy p70S6 i białka rybosomalnego S6. W przeciwieństwie do Akti1/2, sposób hamowania nie jest zależny od domeny PH. Wykazano również, że indukuje autofagię neuronalną w sposób niezależny od Akt i mTOR oraz zwiększa klirens nieprawidłowo sfałdowanego białka. Dostępna jest również stała postać tego związku.
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Akt
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Roztwór 20 mM (2 mg/262 µL) inhibitora Akt X (Cat. No. 124020) w H₂O.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić na porcje i zamrozić (-70°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -70°C.
Other Notes
Tsvetkov, A.S., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA107, 16982.
Thimmaiah, K.N., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 31924.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
124020124017124030
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (mixture of regioisomers, HPLC)
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inhibitor Akt X
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
124039-2MG04055977205855