Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 μmol | Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Peptyd substratu kinazy kazeinowej 2, Casein Kinase 2 Substrate Peptide primarily used in Kinase Assays.
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... CSNK2B(1460)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form - | form - |
| Gene Information human ... CSNK2B(1460) | Gene Information human ... RPS6KA3(6197) | Gene Information human ... MAPKAPK2(9261) | Gene Information human ... RPS6KA1(6195) |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 12-330 | 04053252512360 |