Przejdź do
1.19643
Superspher® 60 RP-select B (4 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] Sorbent C8 do HPLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 380,00 zł
7785,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
4 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 bonding phase
Pore size:
60 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
7785,00 zł
Cena katalogowa10 380,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Superspher® 60 RP-select B,
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L7
product line
Superspher®
feature
endcapped: no
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
4 μm
pore size
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Superspher® RP-select B is a highly reproducible traditionally produced spherical silica gel carriers with reversed phase properties and the hydrophobicity of a C-8 phase. This carrier is very well suited for the separation of basic compounds, but with still good properties for the determination of neutral and acidic compounds. The high performance silica carrier with a particle size of 4µm yields an excellent pressure/separation performance ratio.
Application
  • Przesiewowa, wspomagana biblioteką identyfikacja i zwalidowane oznaczanie ilościowe 23 benzodiazepin, flumazenilu, zaleplonu, zolpidemu i zopiklonu w osoczu metodą chromatografii cieczowej/spektrometrii mas z jonizacją chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym: W niniejszym badaniu omówiono kompleksową metodę wykrywania i ilościowego oznaczania różnych benzodiazepin w osoczu za pomocą chromatografii cieczowej/spektrometrii mas, podkreślając użyteczność kolumn Superspher® 60 RP-select B w osiąganiu wysokiej czułości i swoistości (Kratzsch et al., 2004).
  • Oznaczanie heterocyklicznych amin aromatycznych w ekstrakcie wołowym, gotowanym mięsie i moczu szczurów metodą chromatografii cieczowej z kulometryczną detekcją elektrodową...: Badania te demonstrują zastosowanie Superspher® 60 RP-select B w precyzyjnym pomiarze heterocyklicznych amin aromatycznych w próbkach biologicznych, podkreślając jego rolę w zwiększaniu czułości i dokładności wykrywania (Gerbl et al., 2004).
  • Przesiewowa, wspomagana biblioteką identyfikacja i zwalidowana kwantyfikacja piętnastu neuroleptyków i trzech ich metabolitów w osoczu za pomocą chromatografii cieczowej / spektrometrii mas z jonizacją chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym: W artykule przedstawiono zwalidowaną metodę wykrywania neuroleptyków w osoczu, wykorzystującą kolumny Superspher® 60 RP-select B w celu uzyskania wydajnego rozdziału i dokładnego oznaczenia ilościowego (Kratzsch et al., 2003).
  • Zatwierdzony test do ilościowego oznaczania okskarbazepiny i jej aktywnego dihydro metabolitu 10-hydroksykarbazepiny w osoczu metodą chromatografii cieczowej/spektrometrii mas z jonizacją chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym...: W niniejszym badaniu przedstawiono metodę ilościowego oznaczania okskarbazepiny i jej metabolitu w osoczu, przy użyciu kolumn Superspher® 60 RP-select B w celu zapewnienia wysokiej powtarzalności i niezawodności testu (Maurer et al., 2002).
  • Oznaczanie blokera podjednostki NR2B receptora N-metylo-D-asparaginianu Ro 63-1908 w osoczu szczura, małpy cynomolgus i człowieka metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z przełączaniem kolumn i detekcją fluorescencyjną...: Badania te prezentują zastosowanie Superspher® 60 RP-select B w czułym i specyficznym oznaczaniu blokerów receptora NMDA w różnych matrycach biologicznych, zwiększając wydajność analityczną (Wyss et al., 2000).
Analysis Note
Application test: passes test
Pressure: ≤ 70 bar
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 110000
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): 3.5 - 5.0
stability testing (performance): passes test
MPPH/Diphenhydramine*HCL: 2.25 - 2.75
MPPH/Acetylsalicylic acid: 3.06 - 3.74
Toluene/MPPH: 2.37 - 2.63
capacity factor (Toluene): 11.05 - 14.95
Legal Information
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.507911.509751.50974
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
particle size
4 μm
particle size
4 μm
particle size
4 μm
particle size
4 μm
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L7
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Superspher® 60 RP-select B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
119643001004022536179377