Przejdź do
1.50974
Superspher® 60 RP-select B (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 75 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonim(y):
TM=["Superspher"] C8 TM=["LICHROCART"] wkład do HPLC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
3 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4020,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
4 μm
Matrix active group:
C8 (RP8), C8 bonding phase
Pore size:
60 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
4020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Superspher® 60 RP-select B LiChroCART 75-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L7
product line
Superspher®
feature
endcapped: no
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
7.5 cm × 4 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
C8 (RP8), C8 bonding phase
particle size
4 μm
pore size
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC cartridge
Superspher® RP-select B is a highly reproducible traditionally produced spherical silica gel carriers with reversed phase properties and the hydrophobicity of a C-8 phase. This carrier is very well suited for the separation of basic compounds, but with still good properties for the determination of neutral and acidic compounds. The high performance silica carrier with a particle size of 4µm yields an excellent pressure/separation performance ratio.This sorbent is packed into a LiChroCART 75-4 HPLC cartridge. The connection to the HPLC system is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Application
  • Badania przesiewowe, identyfikacja wspomagana biblioteką i zwalidowana kwantyfikacja 23 benzodiazepin, flumazenilu, zaleplonu, zolpidemu i zopiklonu w osoczu: Badanie to demonstruje zastosowanie chromatografii cieczowej / spektrometrii masowej z jonizacją chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym do badań przesiewowych i kwantyfikacji różnych związków w osoczu, wykorzystując możliwości wysokiej rozdzielczości kolumny Superspher 60 RP-select B (Kratzsch i in., 2004).
  • Przesiewowa, wspomagana biblioteką identyfikacja i zwalidowana kwantyfikacja piętnastu neuroleptyków i trzech ich metabolitów w osoczu: Wykorzystując chromatografię cieczową / spektrometrię masową z jonizacją chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym, w badaniu tym wykorzystano Superspher 60 RP-select B do wykrywania i ilościowego oznaczania neuroleptyków w osoczu, pokazując jego użyteczność w badaniach farmaceutycznych i klinicznych (Kratzsch i in., 2003).
  • Zatwierdzony test do ilościowego oznaczania okskarbazepiny i jej aktywnego dihydro metabolitu 10-hydroksykarbazepiny w osoczu: Badania te podkreślają zastosowanie kolumny w terapeutycznym monitorowaniu leków przy użyciu chromatografii cieczowej/spektrometrii mas z jonizacją chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym, odzwierciedlając jej precyzję i niezawodność w farmakologii klinicznej (Maurer et al., 2002).
Analysis Note
Pressure: ≤ 50 bar
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 85000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): ≥ 2.5
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.509751.507911.51288
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
particle size
4 μm
particle size
4 μm
particle size
4 μm
particle size
4 μm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore size
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
product line
Superspher®
product line
Superspher®
product line
Superspher®
product line
Superspher®
Still not finding the right product?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
150974000104022536234021