Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Quality Segment
pH
7 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Concentration β (Na): 990 - 1010 mg/l
Determination method: alcalimetric titration.
(traceable to NIST - SRM 723b)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Determination method: alcalimetric titration.
(traceable to NIST - SRM 723b)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Other Notes
Obecnie oferujemy certyfikowany materiał referencyjny alternatywny dla tego produktu, który ma taki sam skład i jest wytwarzany zgodnie z akredytacją ISO 17034.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| pH 7 (20 °C in H2O) | pH 0.5 (20 °C in H2O) | pH 5.9 (20 °C in H2O) | pH - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| density 1.00 g/cm3 at 20 °C | density 1.013 g/cm3 at 20 °C | density 1.03 g/cm3 at 20 °C | density 1.038 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy sodu
wgk
nwg
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1195070500 | 04022536178660 |