Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 amp | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 202,00 zł |
Informacje o tej pozycji
202,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
product line
Titrisol®
form
concentrate
concentration
1000 mg Na in H2O
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
pH
5.9 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Features and Benefits
Analysis Note
Metoda oznaczania: Miareczkowanie argentometryczne.
(identyfikowalne z NIST - SRM 999a)
Dokładność metody: +/- 2 mg
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade certified reference material | grade certified reference material | grade - |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| product line Titrisol® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line - |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) - |
| concentration 1000 mg Na in H2O | concentration 1000 mg/L Na in 2-3% HNO3 | concentration 10000 mg/L Na in 2-3% HNO3 | concentration - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1099270001 | 04022536119816 |