Przejdź do
449571
Silver chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Synonim(y):
AgCl (Silver monochloride), Silver(I) chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.32
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-033-3
MDL number:
Assay:
99.998% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 912 °C)
product line
AnhydroBeads
assay
99.998% trace metals basis
reaction suitability
core: silver
impurities
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
455 °C (lit.)
application(s)
PEM fuel cells
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Application
Silver chloride (AgCl) can be used for a variety of applications such as: the coating on the silver wire that can be used as a reference electrode in electrochemistry, can be deposited on conducting material for stable photocatalysis under visible light
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
204382935530227927
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
-325 mesh, 99.99% trace metals basis (excluding Na)
description
ReagentPlus®, 99%
assay
99.998% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
73.4-77.1% (with AgNO3, titration), 99.99% trace metals basis (excluding Na)
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
mp
455 °C (lit.)
mp
455 °C (lit.)
mp
455 °C (lit.)
mp
455 °C (lit.)
vapor pressure
1 mmHg ( 912 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 912 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 912 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 912 °C)
impurities
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤150 ppm (trace metals analysis)
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver chloride
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)