Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 68 090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
68 090,00 zł
product line
MAS-100®
feature
portable
manufacturer/tradename
MAS-100® Regulus
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 NT®
General description
It is manufactured from anodized aluminum with proven robustness which has been verified by air freight transportation studies.
Additional sensors, such as a shock sensor minimize the risk of wrong calibration data in case the instrument has fallen down.
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring |
| manufacturer/tradename MAS-100® Regulus | manufacturer/tradename MAS-100 NT® | manufacturer/tradename MAS-100 VF® | manufacturer/tradename MAS-100 Iso MH® |
| product line MAS-100® | product line MAS-100® | product line MAS-100® | product line - |
| compatibility for use with MAS-100 NT® | compatibility for use with 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes | compatibility for use with 90 mm Petri dishes |
| feature portable | feature portable | feature portable ( ) | feature installed ( ) |
Powiązane treści
Discover the MAS-100 Sirius® Microbial Air Sampler, designed for reliable air monitoring. Explore features, training, and support services to enhance your lab's compliance and efficiency.
Odkryj mikrobiologiczny próbniki powietrza MAS-100Sirius®, zaprojektowany z myślą o niezawodnym monitorowaniu powietrza. Zapoznaj się z funkcjami, szkoleniami i usługami wsparcia, które pomogą zwiększyć zgodność i wydajność Twojego laboratorium.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1191530001 | 04061841036708 |