material
aluminum hardware
Quality Segment
agency
EN 17141, ISO 14698-1, USP 797
product line
MAS-100®
feature
portable
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
MAS-100 NT®
technique(s)
active air sampling: suitable
H × diam.
25 cm × 11 cm
weight
2.3 kg (including perforated lid)
pore size
0.6 mm pore size
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with 90 mm Petri dishes
General description
Application
Other Notes
Bezpieczna pokrywa jest jednorazową, gotową do użycia alternatywą dla autoklawowalnej standardowej perforowanej pokrywy wykonanej z aluminium. Wykonana jest w 100% z nadającego się do recyklingu akrylonitrylo-butadieno-styrenu (ABS) i jest dostarczana w 30 pojedynczo pakowanych i sterylizowanych sztukach w opakowaniu. Bezpieczna pokrywa ma taką samą konfigurację sita jak standardowa perforowana pokrywa z 300 otworami o średnicy 0,6 mm. Zapewnia to identyczną prędkość uderzenia wynoszącą 19,6 m/s i nominalną wartość d50 wynoszącą 1,1 μm. Uproszczona walidacja współczynników odzysku zgodnie z normą EN 17141 dała nieporównywalne wartości dla obu perforowanych pokryw.
Numer katalogowy: 1.17421.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring |
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit |
| pore size 0.6 mm pore size | pore size 0.6 mm pore size | pore size - | pore size - |
| product line MAS-100® | product line MAS-100® | product line - | product line - |
| material aluminum hardware | material aluminum hardware | material aluminum hardware | material aluminum hardware |
| feature portable | feature portable ( ) | feature portable ( ) | feature installed |
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?