Przejdź do
1.19133
Ładowarka sieciowa
for use with MAS-100 NT®, with DC plug for serial numbers >110500
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
plastic hardware
agency
non-compendial
feature
electronic
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 NT®
General description
Ładowarka sieciowa jest dodatkowym akcesorium do próbnika powietrza MAS-100 NT®. MAS-100 NT® to najlepiej sprzedający się na świecie próbnik powietrza, zaprojektowany do monitorowania mikrobiologii powietrza w pomieszczeniach czystych i ultra wrażliwych higienicznie obszarach. Jego wysoki współczynnik odzysku oparty jest na zasadzie Andersena. Zintegrowany czujnik przepływu powietrza kompensuje różnice ciśnienia i temperatury w otoczeniu. Ładowarka sieciowa dla MAS-100 NT® ma napięcie wejściowe od 100 do 240 V AC (47 do 63 Hz, 1,5 do 0,7 A) i napięcie wyjściowe 24 V DC ±5% (2,7 A). Długość kabla zależy od kraju.
Application
Ładowarka sieciowa jest dodatkowym akcesorium do próbnika powietrza MAS-100 NT®, który jest używany do monitorowania mikrobiologicznego powietrza w kontrolowanych środowiskach do pomieszczeń czystych ISO 5. Mikrobiologiczne urządzenia do pobierania próbek powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym i higieny osobistej, a także w przemyśle spożywczym, napojów i ochrony środowiska.
Legal Information
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.092001.172691.09784
compatibility
for use with MAS-100 NT®
compatibility
for use with MAS-100 NT® Ex
compatibility
for use with MAS-100 Eco®
compatibility
for use with MAS-100 Iso MH®
material
plastic hardware
material
plastic hardware
material
plastic hardware
material
aluminum hardware
feature
electronic
feature
electronic
feature
electronic
feature
electronic
agency
non-compendial
agency
non-compendial
agency
non-compendial
agency
non-compendial
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ładowarka sieciowa
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
119133000104054839319679