Przejdź do
1.17269
Ładowarka
for use with MAS-100 Eco®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
918,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
plastic hardware
agency
non-compendial
product line
MAS-100®
feature
electronic
manufacturer/tradename
MAS-100 Eco®
application(s)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Eco®
General description
Ładowarka MAS-100 Eco® jest dodatkowym akcesorium do próbnika powietrza MAS-100 Eco®. Ładowarka baterii do próbnika powietrza MAS-100 Eco® ma napięcie wejściowe od 100 do 240 V/AC (47-63 Hz) i napięcie wyjściowe 5 V/DC (500 mA)
Application
Ładowarka MAS-100 Eco® jest dodatkowym akcesorium do próbnika powietrza MAS-100 Eco®, który jest używany do monitorowania mikrobiologicznego powietrza w kontrolowanych środowiskach. Mikrobiologiczne urządzenia do pobierania próbek powietrza są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, produkcji napojów i ochronie środowiska.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.092001.1913324697-U
compatibility
for use with MAS-100 Eco®
compatibility
for use with MAS-100 NT® Ex
compatibility
for use with MAS-100 NT®
compatibility
for use with 1060, 1062, 1063, & 1067 Air Samplers
feature
electronic
feature
electronic
feature
electronic
feature
-
material
plastic hardware
material
plastic hardware
material
plastic hardware
material
-
agency
non-compendial
agency
non-compendial
agency
non-compendial
agency
-
manufacturer/tradename
MAS-100 Eco®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
product line
MAS-100®
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ładowarka
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
117269000104054839637896