Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 150 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2340,00 zł
Nazwa produktu
Test aluminium, colorimetric, 0.10-6 mg/L (Al), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
aluminium
Quality Level
measuring range
0.10-6 mg/L (Al)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda
W słabo kwaśnym roztworze buforowanym octanem jony glinu reagują z chromazurolem S, tworząc niebieski związek. Ze względu na nieodłączne pomarańczowe zabarwienie ślepej próby odczynnika, roztwór pomiarowy ma kolor pomarańczowo-czerwony do czerwonego. Stężenie glinu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami tarczy kolorów. Test ocenia reakcję barwną w oparciu o metodę światła przechodzącego. Tak więc nawet mętne i kolorowe próbki wody mogą być analizowane bez dalszego przygotowania.
Kolorowy dysk jest wykonany z bardzo trwałego, odpornego na światło tworzywa sztucznego, dzięki czemu nadaje się do obszarów przemysłowych i środowisk wilgotnych.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18452 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym i ekologicznym systemem.
Test może być stosowany do oznaczania glinu w
- Wody gruntowe i powierzchniowe, woda morska
- Woda pitna i mineralna
- Wody z akwakultury
- Kotły i woda zasilająca kotły, woda chłodząca
- Woda procesowa
- Woda przemysłowa
- Ścieki i woda przesiąkająca
- Ścieki galwaniczne
- Woda z basenów kąpielowych
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method photometric (Chromazurol S) | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) aluminium | specific analyte(s) aluminium | specific analyte(s) aluminium | specific analyte(s) aluminium |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility - |
| measuring range 0.10-6 mg/L (Al) | measuring range 0.07-0.80 mg/L (Al) | measuring range 0.020-1.20 mg/L (Al) | measuring range 10-250 mg/L (Al) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test aluminium
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1183860001 | 04027269150341 |