This kit works independently and includes all necessary components for visual analysis, meaning no external lab equipment is required. The kit is designed for semiquantitative measurement through visual comparison of the color produced in the sample to a provided color card.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
185 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 816,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
816,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Test aluminium, colorimetric, 0.07-0.80 mg/L (Al), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
aluminium
Quality Segment
measuring range
0.07-0.80 mg/L (Al)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z kartą kolorów i blokiem porównawczym z krótkimi probówkami 0,07 - 0,12 - 0,20 - 0,35 - 0,50 - 0,65 - 0,80 mg/l Al MQuant®
Test MQuant® Aluminium (formalnie MColortest®) mierzy zawartość jonów glinu np. w wodach gruntowych i powierzchniowych, wodzie morskiej, wodzie pitnej i akwariowej.
Metoda
W słabo kwaśnym roztworze buforowanym octanem jony glinu reagują z chromazurolem S, tworząc niebieski związek. Ze względu na nieodłączne pomarańczowe zabarwienie ślepej próby odczynnika, roztwór pomiarowy ma kolor od pomarańczowo-czerwonego do czerwonego. Stężenie glinu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Wyjątkowy blask nadruku i delikatna gradacja kolorów umożliwiają precyzyjne analizy, nawet w dolnym zakresie stężeń.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18452 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym systemem.
Ten test może być używany w
Metoda
W słabo kwaśnym roztworze buforowanym octanem jony glinu reagują z chromazurolem S, tworząc niebieski związek. Ze względu na nieodłączne pomarańczowe zabarwienie ślepej próby odczynnika, roztwór pomiarowy ma kolor od pomarańczowo-czerwonego do czerwonego. Stężenie glinu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie koloru roztworu pomiarowego z kolorowymi polami karty kolorów. Wyjątkowy blask nadruku i delikatna gradacja kolorów umożliwiają precyzyjne analizy, nawet w dolnym zakresie stężeń.
Używając opakowania uzupełniającego 1.18452 zawierającego wszystkie odczynniki, oryginalny zestaw testowy może być używany przez bardzo długi czas, co czyni go szczególnie ekonomicznym systemem.
Ten test może być używany w
- Wody gruntowe i powierzchniowe, woda morska
- Woda pitna i mineralna
- Wody z akwakultury
- Woda zasilająca kotły i bojlery, woda chłodząca
- Woda przemysłowa i procesowa
- Ścieki i woda przesiąkająca
- Ścieki galwaniczne
- Woda z basenów kąpielowych
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test aluminium
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Bonjour, ce kit fonctionne-t-il de manière autonome (prêt à l'emploi) ou nécessite-t-il l'utilisation d'un autre matériel ?