Przejdź do
1.17367
MAS-100 Atmos® Tri-Clamp (34 mm)
for use with MAS-100 Atmos®, autoclavable
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
933,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
933,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel clamp(s)
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
General description
MAS-100 Atmos® Tri clamp (34 mm) to akcesorium przeznaczone do zaciśnięcia połączenia przewodu ciśnieniowego. Wykonany jest ze stali nierdzewnej.
Umieść silikonową uszczelkę (nr ref. 1.17364) na górze zamkniętej głowicy próbkującej i zamocuj rurkę przyłącza ciśnieniowego za pomocą zacisku 34 mm.
Application
Zacisk MAS-100 Atmos® Tri (34 mm) służy do mocowania połączenia przewodu ciśnieniowego z próbnikiem MAS-100 Atmos® do pobierania próbek sprężonych gazów mikrobiologicznych.
Legal Information
MAS-100 Atmos is a registered trademark of MBV AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.094401.173641.17354
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
compatibility
for use with MAS-100® Iso
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
material
stainless steel clamp(s)
material
stainless steel
material
silicone gasket
material
PTFE tube
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
feature
autoclavable
feature
installed
feature
autoclavable
feature
autoclavable
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
117367000104065267770734