Przejdź do
1.17364
MAS-100 Atmos® Uszczelka silikonowa 34/10 mm
for use with MAS-100 Atmos®, autoclavable
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41103403
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
silicone gasket
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
General description
MAS-100 Atmos® Uszczelka silikonowa 34/10 mm to akcesorium zaprojektowane w celu zabezpieczenia połączenia rurki ciśnieniowej z próbnikiem sprężonego gazu MAS-100 Atmos®. Pozwoli to uniknąć potencjalnych wycieków podczas procesu pobierania próbek.
Umieść silikonową uszczelkę (nr ref. 1.17364) na górze zamkniętej głowicy próbkującej i przymocuj rurkę łączącą ciśnienie do głowicy próbkującej za pomocą trójzacisku 34 mm (nr ref. 1.17367).
Application
MAS-100 Atmos® Uszczelka silikonowa 34/10 mm służy do dokręcenia i zabezpieczenia połączenia rurki ciśnieniowej z głowicą próbnika.
Legal Information
MAS-100 Atmos is a registered trademark of MBV AG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.170841.173361.17349
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
compatibility
for use with MAS-100® Iso
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
compatibility
for use with MAS-100 Atmos®
material
silicone gasket
material
silicone gasket
material
aluminum cover
material
PVC tubing, stainless steel adapter
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
manufacturer/tradename
MAS-100 Atmos®
feature
autoclavable
feature
disposable
feature
autoclavable
feature
autoclavable
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
117364000104065267770765