Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Przewidywany termin wysyłki20 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 6820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41104925
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
electronic
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100® Iso
General description
Moduł Profinet dla MAS-100 ISO® NT/MH z interfejsem Profibus został zaprojektowany jako akcesorium, które można wykorzystać do konwersji komunikacji Profibus na Profinet. Akcesorium jest wstępnie skonfigurowane do użytku przez integratorów firmy Siemens z dostępem do portalu TIA i umożliwia obsługę przyrządów MAS-100 ISO® NT/MH ze sterownikami PLC Siemens S7.
Application
Moduł Profinet dla MAS-100 ISO® NT/MH z magistralą Profibus to system akcesoriów, który może być używany z mikrobiologicznymi próbnikami powietrza MAS-100 ISO® NT/MH do konwersji komunikacji Profibus na Profinet.
Features and Benefits
Nowy moduł Profinet dla przyrządu MAS-100 ISO® NT/MH ma następujące cechy:
- używany jako Profibus Master.
- jako klient Profinet.
- Konwertuje dane.
Other Notes
The key component and pre-requisites of Profinet Module is:
- Control Unit with Profibus Main Road (pre-configured with file: MBV_063C.gsd)
- Integrator requires license for TIA portal at Siemens.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO is a registered trademark of MBV AG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with MAS-100® Iso | compatibility for use with MAS-100 Iso NT® | compatibility for use with MAS-100® | compatibility for use with 90 mm Petri dishes |
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring |
| feature electronic | feature - | feature electronic | feature installed ( ) |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1172900001 | 04065265943215 |