1.17177
MAS-100 Iso MH® Remote Microbial Air Sampler
Pre-assembled for one head with USB, digital I/O and ProfiBus interfaces
About This Item
Kod UNSPSC:
41103403
NACRES:
NA.74
Polecane produkty
Materiały
aluminum hardware
agency
according to ISO 14698
Właściwości
installed ( )
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
MAS-100 Iso MH®
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
kompatybilność
for use with 90 mm Petri dishes
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Jednostka sterująca 11753 z magistralą Profibus, 1 głowica jest przeznaczona do monitorowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w izolatorach i RABS, ale może być również używana do pobierania próbek w pomieszczeniach czystych. Podobnie jak wszystkie inne próbniki powietrza MAS-100, jest on oparty na zasadzie uderzeniowej Andersena. Jednostka sterująca z elektronicznymi i ruchomymi częściami dmuchawy może znajdować się poza strefą krytyczną, podczas gdy pojedyncza głowica próbkująca do standardowych płytek Petriego 90-100 mm zbiera próbki w strefie zamkniętej. Długość rurki może wynosić do 10 m, gdy jest używana z dekontaminacją VHP lub do 50 m bez dekontaminacji.
Innowacyjny system podwójnego zaworu umożliwia zintegrowanie głowic do pobierania próbek z procesem dekontaminacji VHP. Każda jednostka posiada zarówno pompę powietrza, jak i pompę sterylizacyjną, które działają autonomicznie.
W pełni automatyczna kalibracja urządzenia gwarantuje maksymalną wydajność i dokładność. System mierzy przepływ powietrza i reguluje go do stałej wartości 100 litrów/min. Systemy te mają najwyższą dokładność przepływu powietrza wynoszącą ±2,5%, w porównaniu do innych, które mogą wynosić nawet ±10%. Instrumenty zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z GAMP 5 i są niezależnie walidowane zgodnie z ISO 14698-1 z bardzo dobrą wydajnością fizyczną zapewniającą wartość D50 poniżej 1,1 μm i wysoką wydajnością biologiczną. Wydajności i wartości D50 są niezależne od długości rurki i są porównywalne z innymi członkami rodziny MAS.
Ta wersja jest wyposażona w jeden zawór dla jednej głowicy próbkującej oraz interfejsy RS232, USB i cyfrowe IN/OUT oraz Profibus do komunikacji. W przypadku, gdy wymagany jest inny interfejs komunikacyjny, dostępny jest również >11753 Jednostka sterująca z Ethernetem, 1 głowica z interfejsem Ethernet.
Rodzaj podstawy na próbki (wersja standardowa lub łatwa do czyszczenia), jak również perforowane pokrywy mogą być wybierane oddzielnie w zależności od konkretnych potrzeb lokalizacji próbki i przepływu pracy.
Innowacyjny system podwójnego zaworu umożliwia zintegrowanie głowic do pobierania próbek z procesem dekontaminacji VHP. Każda jednostka posiada zarówno pompę powietrza, jak i pompę sterylizacyjną, które działają autonomicznie.
W pełni automatyczna kalibracja urządzenia gwarantuje maksymalną wydajność i dokładność. System mierzy przepływ powietrza i reguluje go do stałej wartości 100 litrów/min. Systemy te mają najwyższą dokładność przepływu powietrza wynoszącą ±2,5%, w porównaniu do innych, które mogą wynosić nawet ±10%. Instrumenty zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z GAMP 5 i są niezależnie walidowane zgodnie z ISO 14698-1 z bardzo dobrą wydajnością fizyczną zapewniającą wartość D50 poniżej 1,1 μm i wysoką wydajnością biologiczną. Wydajności i wartości D50 są niezależne od długości rurki i są porównywalne z innymi członkami rodziny MAS.
Ta wersja jest wyposażona w jeden zawór dla jednej głowicy próbkującej oraz interfejsy RS232, USB i cyfrowe IN/OUT oraz Profibus do komunikacji. W przypadku, gdy wymagany jest inny interfejs komunikacyjny, dostępny jest również >11753 Jednostka sterująca z Ethernetem, 1 głowica z interfejsem Ethernet.
Rodzaj podstawy na próbki (wersja standardowa lub łatwa do czyszczenia), jak również perforowane pokrywy mogą być wybierane oddzielnie w zależności od konkretnych potrzeb lokalizacji próbki i przepływu pracy.
Zastosowanie
11753 Jednostka sterująca z magistralą Profibus, 1 głowica nadaje się do monitorowania drobnoustrojów w izolatorach, RABS i pomieszczeniach czystych. Urządzenia do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym.
Komponenty
Control unit equipped with one valve connection (including cable) for one sampling head, a range of phoenix connectors, Profibus module, USB cable, digital I/O, USB stick with all manuals and documentation.
Informacje prawne
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
wyposażenie dodatkowe