Przejdź do
1.17179
Carbon Dioxide Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MCOLORTEST®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
575,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.21
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test dwutlenku węgla, titrimetric, for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
carbon dioxide
Quality Segment
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Ten test dwutlenku węgla MQuant® (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania miareczkowego przy użyciu wygodnej butelki z wkraplaczem.
Metoda
Próbka jest miareczkowana roztworem wodorotlenku sodu wobec fenoloftaleiny, aż jej kolor zmieni się na różowy do czerwonego (przy pH 8,2). Zawartość dwutlenku węgla jest określana na podstawie zużycia roztworu miareczkującego.
Test może być stosowany w
  • Wody gruntowe i powierzchniowe, woda morska
  • Woda pitna
  • Woda przemysłowa
  • Woda kotłowa
  • Ścieki
metoda: miareczkowy MColortest®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.187541.006081.11104
detection method
titrimetric
detection method
colorimetric
detection method
photometric (DPD)
detection method
titrimetric
specific analyte(s)
carbon dioxide
specific analyte(s)
chlorine dioxide
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
calcium, magnesium
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with MQUANT®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
microbialanalysis
microbialanalysis
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C