Przejdź do
1.16899
Ammonium Test Strips, reflectometric
5.0-20.0 mg/L (NH₄⁺), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe amonu, Pasek testowy amonu do czytnika przyrządów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
514,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test amonowy, reflectometric, 5.0-20.0 mg/L (NH4+), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Level
specific analyte(s)
ammonium
measuring range
5.0-20.0 mg/L (NH4+)
application(s)
agriculture
aquaculture
drinking water
ground and surface water
seawater
wastewater
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Method: Reflectometric with test strips and reagents, 5.0 - 20.0 mg/L (NH4+),Reflectoquant®
The Reflectoquant® Ammonium test includes test strips and all necessary additional reagents and is suitable for determination potentially harmful pollution in surface and ground water, which are caused by ammonium compounds. Depending on the pH level ammonia is formed, which is a potent toxin for fish. In agriculture the Reflectoquant® test strips can be used to measure the ammonium nitrogen content of various types of manure and compost after sample preparation. Ammonium ions react with a chlorinating agent to form monochloramine. This in turn reacts with a phenol compound to form a blue indophenol derivative that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the ammonium concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant® test strips for ammonium. Further quantitative determination methods can be found with our Spectroquant® tests.
Application
  • Rozwój żywności bezpiecznej dla osób z celiakią: Bada rolę siarczanu cynku w zapobieganiu deamidacji glutenu, innowacyjne podejście do produkcji żywności bezpiecznej dla osób z celiakią, pokazując jego przydatność w nauce o żywności i zdrowiu ludzkim (Engström et al., 2024).
Analysis Note
function control: conforms
Assay
- standard 1:
6.5 - 8.5 mg/l
- standard 2: 9.0 - 13.0 mg/l
- standard 3: 13.5 - 17.5 mg/l
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.168921.169771.10024
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
measuring range
5.0-20.0 mg/L (NH4+)
measuring range
0.2-7.0 mg/L (NH4+)
measuring range
20-180 mg/L (NH4+)
measuring range
10-400 mg/L (NH4+)
application(s)
agriculture
aquaculture
drinking water
ground and surface water
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
drinking water
ground and surface water
milk and dairy products
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
wastewater
application(s)
agriculture
ground and surface water
wastewater
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test amonowy
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.
Krok po kroku dokładne reflektometryczne oznaczanie amonu w ściekach za pomocą odczynnika Nesslera lub błękitu indofenolowego przy użyciu systemu Reflectroquant® i pasków testowych.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
116899000104022536576459