Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Test amonowy, colorimetric, 10-400 mg/L (NH4+), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
ammonium
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
10-400 mg/L (NH4+)
application(s)
agriculture
ground and surface water
wastewater
compatibility
MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna z paskami testowymi i odczynnikiem 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l NH₄⁺ MQuant®
Test jest odpowiedni do oznaczania potencjalnie szkodliwych zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i gruntowych, które są powodowane przez związki amonowe. W zależności od poziomu pH powstaje amoniak, który jest silną toksyną dla ryb. W rolnictwie paski testowe MQuant® mogą być używane do pomiaru zawartości azotu amonowego w różnych rodzajach obornika i kompostu po przygotowaniu próbki. Za pomocą tych pasków testowych stężenie amonu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji na pasku testowym z polami skali kolorów. Wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia testu są już dołączone, co zapewnia szybką i łatwą analizę. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia amonu i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Reflectoquant® lub Spectroquant®.
Projektowanie z myślą o korzyściach dla zrównoważonego rozwoju:
Wciąż demonstrujemy nasze zaangażowanie na rzecz naszej planety i zrównoważonej przyszłości, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu obecnej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu.
Ten produkt zyskał na tym:
- Pasek testowy z redukcją
- Aluminiowa tuba z recyklingu
- Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Dowiedz się więcej o inicjatywie: Niewielkie zmiany w paskach testowych o dużym wpływie.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium | specific analyte(s) ammonium |
| detection method colorimetric | detection method reflectometric | detection method reflectometric | detection method reflectometric |
| compatibility MQuant®, for use with MQuant® StripScan App | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® |
| product line MQuant® | product line - | product line - | product line - |
| greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category - | greener alternative category - |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability - | sustainability - | sustainability - |
signalword
Danger
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2