Przejdź do
1.16896
Chlorine Test Strips, reflectometric
0.5-10.0 mg/L (Cl₂), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe chloru, Pasek testowy chloru do czytnika przyrządów
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
475,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test chloru, reflectometric, 0.5-10.0 mg/L (Cl2), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
product line
Reflectoquant®
specific analyte(s)
chlorine
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
measuring range
0.5-10.0 mg/L (Cl2)
application(s)
disinfection control
drinking water
wastewater
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Metoda: reflektometryczna z paskami testowymi i odczynnikiem 0,5 - 10,0 mg/l Cl₂ Reflectoquant®
Test Reflectoquant Chlorine zawiera paski testowe i wszystkie niezbędne dodatkowe odczynniki i jest szybkim testem rozpoznawczym wolnego chloru i jest przeznaczony głównie do sprawdzania stosowania chlorowanych środków dezynfekujących. Środki dezynfekujące zawierające chlor są najczęściej stosowane. Są one stosowane w szczególności do dezynfekcji wody pitnej i wody w basenach. Na pasku testowym chlor utlenia związek organiczny do fioletowego barwnika, który jest określany reflektometrycznie na RQflex. Do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia chloru i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed zastosowaniem tej metody ilościowej zalecamy nasze półilościowe paski testowe MQuant do oznaczania chloru. Dalsze metody oznaczania ilościowego można znaleźć w naszych testach Spectroquant.
Analysis Note
function control: conforms
Assay
- standard 1:
1.8 - 2.2 mg/l
- standard 2: 4.5 - 5.5 mg/l
- standard 3: 7.2 - 8.8 mg/l
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.179251.179241.11114
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
-
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
description
quantitative
description
semi-quantitative
description
semi-quantitative
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Preparation of a standard solution for total chlorine.
Przygotowanie standardowego roztworu chloru całkowitego.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Wyświetl wszystkie protokoły
Produkty
Dowiedz się więcej o kontroli dezynfekcji i jak wybrać odpowiedni środek dezynfekujący spośród różnych opcji dostępnych w metodach i oprzyrządowaniu opartym na fotometrii i reflektometrii.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
116896000104022536536071