Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł |
Informacje o tej pozycji
475,00 zł
Nazwa produktu
Test nadtlenkowy, reflectometric, 20.0-100 mg/L (H2O2), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
product line
Reflectoquant®
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
measuring range
20.0-100 mg/L (H2O2)
application(s)
disinfection control
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
15-25°C
General description
Nadtlenek jest uniwersalnym środkiem dezynfekującym, który ze względu na doskonałe działanie przeciwwirusowe, bakteriobójcze i grzybobójcze jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym. Paski testowe Reflectoquant® nadają się do oznaczania nadtlenków nieorganicznych w roztworach wodnych. Ponadto test może być stosowany w roztworach dezynfekujących i płuczących (np. w technologii żywności, pralniach) oraz w wodzie basenowej. Peroksydaza przenosi tlen nadtlenkowy na pochodną aminofenazonu. Powoduje to powstanie czerwonego związku, który jest określany reflektometrycznie na RQflex®. Do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia nadtlenku i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem tej metody ilościowej zalecamy nasze półilościowe paski testowe MQuant® na nadtlenek.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test nadtlenkowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?