Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6980,00 zł
Nazwa produktu
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm),
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
packaging
1 ea of
extent of labeling
21% Carbon loading
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Application
- Szybkie oznaczanie nowego prototypu chelatu żelaza stosowanego jako nawóz za pomocą chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem diodowym...: W tym badaniu zbadano wykorzystanie LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) do szybkiej analizy nowego nawozu chelatowego żelaza, pokazując jego skuteczność w zastosowaniach rolniczych (Valverde et al., 2021).
- Zastosowanie podejścia chemometrycznego do opracowania i walidacji metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania chlorowodorku ropinirolu...: W badaniach wykorzystano LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) do ilościowego oznaczania ropinirolu w preparatach farmaceutycznych, podkreślając jego precyzję i solidność (Fatima et al., 2019).
- Kwantyfikacja alprenololu i propranololu w ludzkim osoczu przy użyciu dwuwymiarowej chromatografii cieczowej (2D-LC)...: W artykule zademonstrowano zastosowanie LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) w warunkach klinicznych do analizy beta-blokerów w osoczu, wskazując na jego użyteczność w farmakokinetyce (Gonçalves et al., 2017).
- Wspomagana ultradźwiękami mikroekstrakcja emulsyfikacyjna wzmocniona środkiem powierzchniowo czynnym, a następnie HPLC do oznaczania konserwantów w wodzie, napojach i produktach higieny osobistej...: Badanie podkreśla zastosowanie LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) do analiz środowiskowych i kontroli jakości, demonstrując jego wszechstronność w różnych matrycach (Jan-E et al., 2017).
- Opracowanie i walidacja metody HPLC wskazującej stabilność do oznaczania siarczanu cefpiromu...: Badania te koncentrują się na testowaniu stabilności cefpiromu przy użyciu LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm), podkreślając jego niezawodność w farmaceutycznej kontroli jakości (Zalewski et al., 2014).
Analysis Note
Pressure: ≤ 35 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 60000
stability testing (performance): passes test
separation factor (Acetophenone/Phenol, selectivity test): 2.05 - 2.25
separation factor (Acetophenone/Cinnamic acid, selectivity test): 1.24 - 1.37
capacity factor (Toluene): 13.0 - 18.0
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| matrix active group C18 bonding phase | matrix active group C18 bonding phase | matrix active group C8 bonding phase | matrix active group C8 bonding phase |
| technique(s) HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium) | technique(s) HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium) | technique(s) HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium) | technique(s) HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium) |
| product line LiChrospher® | product line LiChrospher® | product line LiChrospher® | product line LiChrospher® |
| pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size | pore size 100 Å pore size |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1161770010 | 04022536163833 |