Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
LiChrospher® 100 RP-18 z końcówką (5 µm),
material
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
21.6% Carbon loading
parameter
60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
bulk density
200‑400 kg/m3
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
LiChrospher® RP-18 endcapped is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with revered phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds.
Application
- Jednoczesna kwantyfikacja delta-9-THC, THC-kwasu A, CBN i CBD w skonfiskowanych narkotykach przy użyciu HPLC-DAD: Solidność kolumny LiChrospher® 60 RP-select B została podkreślona w kryminalistyce, gdzie jest ona używana do dokładnej identyfikacji i kwantyfikacji kannabinoidów, wykazując jej kluczową rolę w analizach prawnych i kryminalistycznych (Ambach et al., 2014).
- Separacja RP-HPLC i charakterystyka nieznanych zanieczyszczeń nowego inhibitora proteazy HIV - darunawiru za pomocą ESI-MS i spektroskopii 2D NMR: Wyjątkowa selektywność i wydajność kolumny LiChrospher® 60 RP-select B zostały wykorzystane do identyfikacji nowych zanieczyszczeń w darunawirze, podkreślając jego zastosowanie w opracowywaniu bardziej skutecznych metod leczenia HIV (Nageswara Rao et al., 2013).
- Ilościowe oznaczanie pralidoksymu (2-PAM) w moczu metodą chromatografii par jonowych z detekcją diodową: Demonstrując wszechstronność, kolumna ta została wykorzystana do wykrywania środków terapeutycznych w warunkach klinicznych, wspierając schematy leczenia zatruć, w których niezbędne jest szybkie i dokładne monitorowanie leków (John et al., 2012).
Analysis Note
Application test: passes test
Pressure: ≤ 50 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 60000
stability testing (performance): passes test
Particle Size (d10): 4.8 - 5.5 µm
Particle Size (d50): 6.5 - 7.5 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 10.5 µm
Pressure: ≤ 50 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 60000
stability testing (performance): passes test
Particle Size (d10): 4.8 - 5.5 µm
Particle Size (d50): 6.5 - 7.5 µm
Particle Size (d90): 9.0 - 10.5 µm
Legal Information
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® 100 RP-18 z końcówką (5 µm)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c