LiChrosolv® solvents are packaged in borosilicate glass bottles.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 93,50 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 196,00 zł | |
| 4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 354,00 zł | |
| 30 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł | |
| 10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
93,50 zł
Nazwa produktu
Water, for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
LiChrosolv®
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
solubility
water: miscible
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤10 ppb, Ca: ≤100 ppb, Fe: ≤5 ppb, K: ≤10 ppb, Mg: ≤20 ppb, Na: ≤20 ppb
application(s)
general analytical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Now Available with Data Matrix Code
This high-quality HPLC-grade solvent now features a unique Data Matrix Code on its label, providing digital access to essential product information such as batch number, product number, and expiry date. Unlike standard barcodes, our DMCs feature a unique serial number for each bottle, enabling you to monitor and trace every bottle individually. With standard barcodes, all bottles from the same batch look identical. Our solution gives you true bottle-level traceability for greater control and compliance in the lab.
Know more about our data matrix code-labeled HPLC-grade solvents.
Application
Also featured in:
- General methods for tests and analysis of food products
- USP monograph methods for regulated pharmaceutical instrumental analysis
- Method development for analysis of California list of pesticides in cannabis
- Drug-protein binding measurements
Features and Benefits
- Microfiltered by 0.2 µm filter
- Packaged in glass bottles
- Offers high resolution, sensitivity and optimized peak baseline separation
- Provides rapid and reliable results in both electrospray ionization/atmospheric pressure chemical ionization (ESI/APCI) positive and negative ionization modes
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) PFAS testing | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| solubility water: miscible | solubility water: miscible | solubility water: miscible | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| cation traces Al: ≤10 ppb, Fe: ≤5 ppb, Mg: ≤20 ppb, Ca: ≤100 ppb, Na: ≤20 ppb, K: ≤10 ppb | cation traces - | cation traces Al: ≤5 ppb, Ca: ≤5 ppb, Fe: ≤5 ppb, K: ≤5 ppb, Mg: ≤10 ppb, Na: ≤50 ppb | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Zaproponowano nową metodę RP-HPLC do oznaczania kwasów organicznych w 100% wodnej fazie ruchomej przy użyciu kolumny Ascentis® Express AQ-C18.
Optimize serum samples for LC-MS/MS-based free testosterone determination using Supel™ BioSPME 96-pin device and validated equilibrium dialysis methods.
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Powiązane treści
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1153334000 | 04022536901770 |
| 1153332500 | 04022536159461 |
| 1153331000 | 04022536159447 |
| 1153339030 | 04022536159492 |
| 1153339185 | 04027269350307 |
| 1153339010 | 04022536159485 |
-
Hallo, aus welcher Glasart besteht die Flasche, die das Wasser beinhaltet?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
Esta agua viene acompañada con su certificado de calibración? Es producido bajo la Norma ISO 17034?
1 answer-
This product does not come with a calibration certificate. A lot specific Certificate of Analysis is available. Yes, this product is ISO 17034 certified.