Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41103715
EC Index Number:
500-075-4
NACRES:
NB.51
MDL number:
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
autoignition temp.
390 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
viscosity
~330 mPa.s(20 °C)
kinematic viscosity
220-280 cSt(23 °C)
transition temp
flash point >251,5 °C (1.013 hPa)
density
1.15 g/cm3 at 23 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
O(C(COCCO)COCCO)CCO
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
InChI key
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
Application
Heating bath fluid (Ethoxylated glycerol) is ideal for all temperature control applications.
Analysis Note
Viscosity (20 °C): ca. 330 mPas
Suitability for heating bath liquid: passes test
Suitability for heating bath liquid: passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH 6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 7.1 | pH 7.1 | pH 6.9-7.3 |
| density 1.15 g/cm3 at 23 °C | density - | density - | density - |
| autoignition temp. 390 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-25°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
484.7 °F
flash_point_c
251.5 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1152652500 | 04022536159171 |