Przejdź do
1.15094
Extrelut® NT 1 Pre-packed SLE Column
0.1-1 ml sample size
Synonim(y):
Wkład NT do ekstrakcji do fazy stałej
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NC.07
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
EXtrelut® NT 1, pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (0.1-1 ml sample size)
Quality Segment
technique(s)
supported liquid extraction (SLE): suitable
storage temp.
15-25°C
General description
Extrelut® NT simplifies liquid-liquid extraction in its most effective form by using a chemically inert, wide-pore and highly pure diatomaceous earth based solid phase. Depending on the sample volume three types of columns are available: Extrelut NT1 can take up a maximum of one ml, Extrelut NT3 three ml and Extrelut NT20 up to twenty ml of sample.
pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (0,1 - 1 ml sample)
Application
  • Jednoczesna analiza ilościowa ketanseryny i ketanserinolu w osoczu: Wykorzystując wysokosprawną chromatografię cieczową w odwróconym układzie faz (RP-HPLC) z detekcją fluorescencyjną, badanie to prezentuje zastosowanie kolumny EXtrelut® NT 1 do ekstrakcji w fazie stałej i oczyszczania ketanseryny i jej metabolitu ketanserinolu z próbek osocza. Technika ta podkreśla zdolność kolumny do obsługi złożonych matryc biologicznych, co ma zasadnicze znaczenie dla badań farmakokinetycznych i monitorowania leków w badaniach farmaceutycznych (Yassen et al., 2003).
Analysis Note
Appearance: 100 glass column filled with pure kieselguhr
elution time (exit cannulae 0.60/30mm): ≤ 8 min
elution time (exit cannulae 0.70/30mm): ≤ 6 min
purity test (absorbance 280 nm): ≤ 0.040
purity test (absorbance 250 nm): ≤ 0.080
purity test (absorbance 230 nm): ≤ 0.130
purity test (GC): no to insignificant peaks of contamination
Legal Information
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.150961.150921.15093
technique(s)
supported liquid extraction (SLE): suitable
technique(s)
supported liquid extraction (SLE): suitable
technique(s)
supported liquid extraction (SLE): suitable
technique(s)
supported liquid extraction (SLE): suitable
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
115094000104022536558905