Przejdź do
1.15096
Extrelut® NT 20 Pre-packed SLE Column
20 ml sample size
Synonim(y):
TM=["EXtrelut"] NT 20
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2590,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NC.07
2590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
EXtrelut® NT 20, pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (20 ml sample size)
Quality Segment
technique(s)
supported liquid extraction (SLE): suitable
storage temp.
15-25°C
General description
Extrelut® NT simplifies liquid-liquid extraction in its most effective form by using a chemically inert, wide-pore and highly pure diatomaceous earth based solid phase. Depending on the sample volume three types of columns are available: Extrelut NT1 can take up a maximum of one ml, Extrelut NT3 three ml and Extrelut NT20 up to twenty ml of sample.
pre-packed columns for extraction of lipophilic compounds from aqueous solutions (20 ml sample)
Application
  • Jednoczesne oznaczanie karbaminianu etylu i chloropropanoli w środkach aromatyzujących za pomocą chromatografii gazowej - tandemowej spektrometrii mas z potrójnym kwadrupolem: W badaniu tym wykorzystano Extrelut NT 20 do ekstrakcji do fazy stałej w analizie związków lotnych, podkreślając jego skuteczność w złożonych preparatach próbek (Xu et al., 2013).
  • Oznaczanie 10 heterocyklicznych amin aromatycznych w suszonej wołowinie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej: Extrelut NT 20 został użyty do ekstrakcji amin aromatycznych z przetworzonych próbek żywności, wykazując swoją użyteczność w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem żywności (Wan et al., 2012).
  • Oznaczanie chloropropanoli w żywności za pomocą jednoetapowej ekstrakcji i derywatyzacji przy użyciu ekstrakcji cieczą pod ciśnieniem i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas: Badania te pokazują możliwości adaptacyjne Extrelut NT 20 w usprawnianiu etapów przygotowawczych do analizy zanieczyszczeń środowiska (Racamonde et al., 2011).
  • Analiza potwierdzająca acetylgestagenów w osoczu przy użyciu chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas: Zastosowanie Extrelut NT 20 w tym badaniu podkreśla jego kluczową rolę w precyzyjnym i wiarygodnym pomiarze związków farmaceutycznych w matrycach biologicznych (Mortensen i Pedersen, 2007).
  • Jednoczesna analiza ilościowa ketanseryny i ketanserinolu w osoczu metodą RP-HPLC z detekcją fluorescencyjną: Demonstruje zastosowanie Extrelut NT 20 w terapeutycznym monitorowaniu leków, zapewniając dokładne oceny farmakokinetyczne (Yassen et al., 2003).
Analysis Note
filling volume: difference max. 5% from ideal filling volume
purity test
- absorbance 280 nm:
≤ 0.040
- absorbance 250 nm: ≤ 0.080
- absorbance 230 nm: ≤ 0.130
Legal Information
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Lungs
Co się dzieje?
WGK 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)