Przejdź do
1.14894
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Synonim(y):
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3500,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 340,00 zł
5 L
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115711
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
(Sulfoethyl)
Quality Segment
product line
Fractogel®
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
parameter
220 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
transition temp
flash point 35 °C (calculated)
application(s)
recombinant protein
vaccine development
separation technique
cation exchange, strong cation exchange
storage temp.
2-30°C
General description
Strong cation exchange Fractogel® resin featuring the tentacle technology, for purification of basic and neutral proteins (e.g. antibodies) and peptides
Features and Benefits
Fractogel® EMD SE Hicap (M) features include:
  • Tentacle technology provides high yield, selectivity, and focused elution
  • High loading capacity combined with high purity at lower elution volumes
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Packaging
  • 1.14894.0100: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 100ml
  • 1.14894.0010: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 10ml
  • 1.14894.0500: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 500ml
  • 1.14894.5000: Fractogel® EMD SE Hicap (M) Resin 5L
Plastic bottle
Analysis Note
Appearance: Milky turbid suspension,free from impurities(foreign particles)
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates,no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.08 %
Cerium: ≤ 20 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (lysozyme): 120 - 160 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.20
Functional test: Separation of chymotrypsinogen A and lysozyme
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.168841.168821.16883
ligand
(Sulfoethyl)
ligand
diethylaminoethyl
ligand
(Sulfoisobutyl)
ligand
diethylaminoethyl
separation technique
cation exchange, strong cation exchange
separation technique
weak anion exchange
separation technique
cation exchange, strong cation exchange
separation technique
weak anion exchange
form
resin
form
resin
form
resin
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
specific analyte(s)
-
specific analyte(s)
MAbs
specific analyte(s)
-
capacity
160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
capacity
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
capacity
130 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
capacity
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
matrix active group
methacrylate
matrix active group
methacrylate
matrix active group
methacrylate
matrix active group
methacrylate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD SE Hicap (M)
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114894500004022536558868
114894001004022536575520
114894010004022536741895
114894050004022536558851