Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 373,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2810,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9830,00 zł |
5 L |
Informacje o tej pozycji
373,00 zł
Quality Segment
ligand
(Sulfoisobutyl)
product line
Fractogel®
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
parameter
8 bar max. pressure
matrix active group
methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
130 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
transition temp
flash point 35 °C (Does not sustain combustion.)
density
1.43 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
application(s)
recombinant protein
vaccine development
separation technique
cation exchange, strong cation exchange
storage temp.
2-30°C
General description
Features and Benefits
- Increased binding strength at low pH
- High aggregate removal efficiency combined with high dynamic binding capacity
- Lower elution volumes for the highest purity levels
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Due to the titration behavior, the ion exchange capacity can be used from pH 2 to pH 12. The separation of proteins is based on reversible electrostatic interactions between the surface′s positively charged regions and the support. Proteins are retained efficiently on Fractogel® EMD SO3- (M) when the pH of the buffer is about 1 unit below their isoelectric points (pl).
The strength of the binding depends on the following:
- the buffer system
- pH value of the buffer which determines the surface charge of the protein
- the concentration of the counter ions
- the charge density on the support (protein binding capacity)
Packaging
- 1.16882.0100: Fractogel® EMD SO3- (M) Resin 100ml
- 1.16882.0010: Fractogel® EMD SO3- (M) Resin 10ml
- 1.16880.0500: Fractogel® EMD SO3- (M) Resin 500ml
- 1.16882.5000: Fractogel® EMD SO3- (M) Resin 5L
Analysis Note
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates, no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.05 %
Cerium: ≤ 1 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (lysozyme): 110 - 150 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.4
Functional test (c:d): ≤ 0.45
Functional test: Separation chymotrypsinogen A, cytochrom C and lysozyme
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD SO3 ⁻ (M) Resin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia