Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 815,00 zł |
Informacje o tej pozycji
815,00 zł
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
potassium
measuring range
5.0-50.0 mg/L (K)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
seawater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Kalignost®, turbidimetric)
storage temp.
15-25°C
General description
Spectroquant® Potassium Cell Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości potasu w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W roztworze alkalicznym jony potasu reagują z Kalignost® (tetrafenyloboran sodu) tworząc lekko rozpuszczalny osad. Powstałe zmętnienie jest mierzone w fotometrze (metoda turbidymetryczna).
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Kalignost®, turbidimetric) | detection method photometric (Kalignost®, turbidimetric) | detection method photometric (Cuprizone) | detection method photometric (Formaldioxime) |
| specific analyte(s) potassium | specific analyte(s) potassium | specific analyte(s) copper | specific analyte(s) manganese |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 5.0-50.0 mg/L (K) | measuring range 30-300 mg/L (K) | measuring range 0.05-8.00 mg/L (Cu) | measuring range 0.10-5.00 mg/L (Mn) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Protokoły
Soil analysis to determine potassium content using Spectroquant® Potassium Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers for accurate analysis.
Produkty
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1145620001 | 04022536155821 |