Przejdź do
1.14553
Test ogniw miedzianych
photometric, 0.05-8.00 mg/L (Cu), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
634,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
634,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
copper
measuring range
0.05-8.00 mg/L (Cu)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Cuprizone)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: fotometryczna 0,05 - 8,00 mg/l Cu Spectroquant®
Spectroquant® Copper Cell Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości miedzi w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W środowisku amoniakalnym jony miedzi(II) reagują z cuprizonem tworząc niebieski kompleks, który jest oznaczany fotometrycznie. Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.148331.145621.14767
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
lead
specific analyte(s)
potassium
specific analyte(s)
copper
detection method
photometric (Cuprizone)
detection method
photometric (PAR)
detection method
photometric (Kalignost®, turbidimetric)
detection method
photometric (Cuprizone)
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.05-8.00 mg/L (Cu)
measuring range
0.10-5.00 mg/L (Pb)
measuring range
5.0-50.0 mg/L (K)
measuring range
0.02-6.00 mg/L (Cu)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
seawater
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
construction materials
drinking water
electroplating
food testing
ground and surface water
mineral water
wastewater
application(s)
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
seawater
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
seawater
wastewater
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Copper in soil analysis using Spectroquant® Copper Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with cuprizone.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114553000104022536155739
Questions
  1. hello for hach 3900 spektro Is it suitable?
    1 answer
    1. Compatibility of this product with the Hach 3900 Spectrophotometer has not been confirmed. This product can be used with Spectroquant® Move 100, Spectroquant® Nova 60 A, Spectroquant® Prove 100 (plus), Spectroquant® Prove 300 (plus), and Spectroquant® Prove 600 (plus).