Przejdź do
1.14544
Ammonium Cell Test, photometric
photometric, 0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
606,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
606,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test ogniw amonowych, photometric, 0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
ammonium
measuring range
0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
construction materials
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 plus, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Indophenol blue)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Fotometryczna, 0,5 - 16,0 mg/L (NH4-N), 0,6 - 20,6 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Metoda odpowiada normie ISO 23695, normie standaryzującej stosowanie tej "metody zamkniętej rurki na małą skalę" dla tego ważnego parametru. Metoda jest również analogiczna do EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 i DIN 38406-5.
Spectroquant® Ammonium Cell Test umożliwia bezcyjankowe ilościowe oznaczanie amonu w ściekach, wodach gruntowych, powierzchniowych i morskich. Zazwyczaj amon dostaje się do źródeł wody jako spływ z nawożonych obszarów rolniczych, a podwyższone poziomy są ważnymi wskaźnikami zanieczyszczenia fekaliami. Inne obszary zastosowań to analiza żywności i napojów oraz próbek środowiskowych i rolniczych (np. gleby).
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.145581.147391.14559
detection method
photometric (Indophenol blue)
detection method
photometric (Indophenol blue)
detection method
photometric (Indophenol blue)
detection method
photometric (Indophenol blue)
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.5-16.0 mg/L (NH4-N), 0.6-20.6 mg/L (NH4+)
measuring range
0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+)
measuring range
0.010-2.000 mg/L (NH4-N), 0.013-2.571 mg/L (NH4+)
measuring range
4.0-80.0 mg/L (NH4-N), 5.2-103.0 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 plus, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test ogniw amonowych
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Step-by-step method describing the photometric determination of ammonium ions in effluents using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric measurement of ammonium ions in compost samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in mineral fertilizer samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Wyświetl wszystkie protokoły
Produkty
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114544000104022536155661