Przejdź do
1.14558
Ammonium Cell Test, photometric
photometric, 0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
606,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
606,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test ogniw amonowych, photometric, 0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
ammonium
measuring range
0.20-8.00 mg/L (NH4-N), 0.26-10.30 mg/L (NH4+)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Indophenol blue)
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Fotometryczna, 0,20 - 8,00 mg/L (NH4-N), 0,26 - 10,30 mg/L (NH4+), Spectroquant®
Metoda odpowiada ISO 23695, normie standaryzującej stosowanie tej "metody zamkniętej rurki na małą skalę" dla tego ważnego parametru. Metoda jest również analogiczna do EPA 350.1, APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1 i DIN 38406-5.
Spectroquant® Ammonium Cell Test umożliwia bezcyjankowe ilościowe oznaczanie amonu w ściekach, wodach gruntowych, powierzchniowych i morskich. Zazwyczaj amon dostaje się do źródeł wody jako spływ z nawożonych obszarów rolniczych, a podwyższone poziomy są ważnymi wskaźnikami zanieczyszczenia fekaliami. Inne obszary zastosowań to analiza żywności i napojów oraz próbek środowiskowych i rolniczych (np. gleby).
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi komórkami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test ogniw amonowych
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)