Przejdź do
1.14539
ChZT roztwór B
for measuring range 100 - 1500 mg/l; 2.30 ml per determination Spectroquant®
Synonim(y):
Nota 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
495 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41116116
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.82 g/cm3 at 20 °C
application(s)
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
swimming pools
wastewater
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór B do oznaczania ChZT Spectroquant® jest używany w połączeniu z roztworem A Spectroquant, 114538. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji testu.
W celu bezpieczniejszego i łatwiejszego oznaczania ChZT zalecamy stosowanie naszych testów komórkowych Spectroquant, w których wszystkie odczynniki są już wstępnie umieszczone w komorach w określonych objętościach i proporcjach dla określonego zakresu pomiarowego.
dla zakresu pomiarowego 100 - 1500 mg/l; 2,30 ml na oznaczenie Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.146801.146821.14681
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
density
1.82 g/cm3 at 20 °C
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
density
1.83 g/cm3 at 20 °C
density
1.83 g/cm3 at 20 °C
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
application(s)
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
swimming pools
wastewater
application(s)
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
swimming pools
wastewater
application(s)
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
swimming pools
wastewater
application(s)
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
swimming pools
wastewater
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ChZT roztwór B
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
114539049504022536155616