Przejdź do
1.14680
ChZT roztwór B
for measuring range 500 - 10000 mg/l; 1.80 ml per determination Spectroquant®
Synonim(y):
Nota 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
495 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
548,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41116116
548,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
technique(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
application(s)
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
swimming pools
wastewater
storage temp.
15-25°C
General description
Ten Spectroquant® ChZT roztwór B jest używany w połączeniu z Spectroquant roztwór A, 114679. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji testu.
W celu bezpieczniejszego i łatwiejszego oznaczania ChZT zalecamy stosowanie naszych testów komórkowych Spectroquant, w których wszystkie odczynniki są już wstępnie umieszczone w komorach w określonych objętościach i proporcjach dla określonego zakresu pomiarowego.
dla zakresu pomiarowego 500 - 10000 mg/l; 1,80 ml na oznaczenie Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ChZT roztwór B
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Cardio-vascular system
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-50-9
CAS No.
7664-93-9 + 7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)